Flasks, round bottom, wide neck, with flared rim
Proveedor: SciLabware
1120/18D 1120/08D 1120/14D 1120/22D 1120/04M
214-0426EA 742 EUR
214-0426 214-0025 BIBB1120/14D 214-0027 BIBB1120/04M
Flasks, round bottom, wide neck, with flared rim
Matraces Matraces de fondo redondo
PYREX®, vidrio borosilicato, cuello ancho.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
Muy buena resistencia química
Alta resistencia a temperatura
Certificaciones: ISO 1773