Matraces aforados, clase A, con graduación en blanco, BLAUBRAND®
Proveedor: Brand
37438 37443 37445 37446 37447 37448 37449 37450 37451 37452 37453
612-0854EA 89 EUR
612-0854 612-0855 612-0856 612-0857 612-0858 612-0859 612-0860 612-0861 612-2748 612-0862 612-0863
Matraces aforados, clase A, con graduación en blanco, BLAUBRAND®
Matraces Matraces aforados
Vidrio de borosilicato 3.3, ámbar, con tapón de vidrio.
  • Calibrado por contenido (TC, In)
  • Aforos e inscripciones de alto contraste en esmalte blanco
  • Marcaje DE-M
*Boca ancha.
Certificaciones: DIN EN ISO 1042.
Información para pedidos: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.