Matraces aforados, clase B, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4000-0050 4000-0100 4000-0200 4000-0250 4000-0500 4000-1000
612-3011EA 55.1 EUR
612-3011 612-3012 612-3013 612-3014 612-3015 612-3016
Matraces aforados, clase B, Nalgene®
Matraces Matraces aforados
Fabricado en PPCO, translúcido, con tapón a rosca de PP.
  • Irrompible, permite realizar mediciones extremadamente precisas
  • Calibrado individualmente
  • Esterilizable en autoclave retirando el tapón y añadiendo una pequeña cantidad de agua. La precisión puede resultar afectada después de la esterilización en autoclave
ASTM E288 and ISO Standard 384 Class B
Certificaciones: ASTM E288 y estándar ISO 384.