Matraces aforados, clase B
Proveedor: KARTELL
1484 1485 1486 1487 1488 1489
612-3000EA 10.5 EUR
612-3000 612-3001 612-3002 612-3003 612-3004 612-3005
Matraces aforados, clase B
Matraces Matraces aforados
PP, transparente, con tapón de PE.
  • Cuello estrecho sin menisco para una fácil lectura
  • Translúcidos y calibrados por gravimetría a +20 °C
  • Autoclavable, químicamente no absorbente, superficie no hidratable