Matraces aforados graduados, clase A
Proveedor: HIRSCHMANN
2950165 2950170 2950173 2950174 2950175 2950180 2950185 2950187 2950188 2950191 2950192 2950193 2950186 2950190
612-3388EA 94 EUR
612-3388 612-3482 612-3389 612-3512 612-3390 612-3391 612-3392 612-5743 612-3483 612-3395 612-3396 612-3397 612-5469 612-5470
Matraces aforados graduados, clase A
Matraces Matraces aforados
Vidrio de borosilicato, DURAN®, con reborde.
  • Marcas indelebles esmaltadas en azul resistentes a ácidos y lejías
  • Certificado de conformidad (marcado DE-M) con identificación de lote con fecha
  • De conformidad con las normas de preenvasado