Matraces aforados, clase B, SILBERBRAND
Proveedor: Brand
36753 36754 36747 36751 36752
612-5060EA 0 EUR
612-5060 612-5061 612-5054 612-5058 612-5059
Matraces aforados, clase B, SILBERBRAND
Matraces Matraces aforados
Vidrio de borosilicato 3.3, con tapón de PP.
  • Calibrado por contenido (TC, In)
  • Aforos e inscripciones de alto contraste en esmalte blanco
*Boca ancha.
Certificaciones: DIN EN ISO 1042