Matraces aforados, clase A, con graduación en ámbar, BLAUBRAND® ETERNA
Proveedor: Brand
36853 36854 36849 36847 36852 36838 36842 36843 36845 36848 36850 36851 36846 36841
612-5072EA 68.2 EUR
612-5072 612-2735 612-5068 612-5066 612-5071 612-5062 612-5063 612-5064 612-5065 612-5067 612-5069 612-5070 612-3652 612-3651
Matraces aforados, clase A, con graduación en ámbar, BLAUBRAND® ETERNA
Matraces Matraces aforados
Vidrio de borosilicato 3.3, con tapón de PP.
  • Calibrados para contener (TC, In)
  • Marca e inscripciones en tinta ámbar ETERNA
  • Marcaje DE-M
*Boca ancha.
Certificaciones: DIN EN ISO 1042
Información para pedidos: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.