Matraces volumétricos, clase B
Proveedor: KARTELL
2485 2486 2487 2488 2489
612-3006EA 17 EUR
612-3006 612-3007 612-3008 612-3009 612-3010
Matraces volumétricos, clase B
Matraces Matraces aforados
PMP (TPX®), transparente, con tapón de PP.
  • Esterilizables en autoclave
  • Para temperaturas de trabajo de hasta 170 °C
  • Con tapones NS