Matraces aforados, clase A
Proveedor: HIRSCHMANN
2820266 2820261 2820275 2820278 2820281
612-5738EA 46.6 EUR
612-5738 HIRS2820261 HIRS2820275 HIRS2820278 HIRS2820281
Matraces aforados, clase A
Matraces Matraces aforados
DURAN®, borosilicate glass, with glass stopper, conformity certified (DE-M marking).
  • Inscripciones indelebles en esmalte azul, resistente a ácidos y bases
  • Conformidad certificada, con identificación de lote y fecha disponible en Internet (www.hirschmannlab.de)
* In addition to DIN
**Wide neck
Certificaciones: DIN EN ISO 1042