Matraces aforados para análisis de azúcares según Kohlrausch
Proveedor: HIRSCHMANN
2970180 2970185
612-3524EA 36.3 EUR
612-3524 612-3525
Matraces aforados para análisis de azúcares según Kohlrausch
Matraces Matraces aforados
DURAN®, vidrio de borosilicato, la conformidad certificada (DE-M marcado).
  • Calibrado por contenido (TC, In)
  • Inscripciones indelebles en esmalte azul, resistente a ácidos y bases
  • Conformidad certificada, con identificación de lote y fecha disponible en Internet (www.hirschmannlab.de)