Matraces aforados, clase A con graduación en azul, BLAUBRAND®
Proveedor: Brand
37045 37053 37046 37047 37048 37049 37050 37051 37052
612-2736EA 32.1 EUR
612-2736 612-3565 612-2563 612-2564 612-2565 612-2566 612-2567 612-2568 612-2569
Matraces aforados, clase A con graduación en azul, BLAUBRAND®
Matraces Matraces aforados
Vidrio de borosilicato 3.3, con borde de pedrería.
  • Calibrado por contenido (TC, In)
  • Aforos e inscripciones de alto contraste en esmalte azul
  • Marcaje DE-M
* Wide neck.
Certificaciones: DIN EN ISO 1042
Información para pedidos: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.