Caudalímetros
Proveedor: Kartell
229-0576EA 18.5 EUR
229-0576
Caudalímetros
Indicadores de flujo
Flow indicator made from styrene-acrylonitrile (SAN) provides a clear optical indicator of flow as the speed of rotation of the ball is proportional to the flow rate.
  • Para flujo superior a 50 ml/min. colocar en posición horizontal, y para flujo superior a 140 ml/min. en posición vertical
  • Para gases a partir de 3 l/min. colocar en posición horizontal, y a partir de 8 l/min. en posición vertical
Precaución: No apto para fluidos corrosivos ni para temperaturas superiores a 50 °C.