Indicadores de flujo
Proveedor: BURKLE
8720-2002 8720-2003 8720-2005 8720-1003 8720-1002 8720-1005
618-1121EA 18.6 EUR
618-1121 618-1122 618-1120 618-1112 618-1111 618-1110
Indicadores de flujo
Indicadores de flujo
These paddle wheel flow indicators give a clear visualisation of the flow rates of liquids or gas in tubing.
  • Colour coding - Red/Black/Blue
  • Flow indicator in either direction of flow and can be mounted at any angle
  • Paddle wheel impeller starts to rotate at about 150 ml/minute
LiquiMobil de SAN: Resulta más apropiado para circuitos de refrigerante y contribuye de forma notable a la reducción del consumo de agua. No se puede utilizar con líquidos agresivos. Temperatura máxima de funcionamiento de 30 °C.
CheMobil de PMP: PMP revela una resistenciaMore Product Information