Pinzas de tejido
Proveedor: BOCHEM
1152 1150 1151 1153
232-0003EA 7.5 EUR
232-0003 232-0001 232-0002 232-0004
Pinzas de tejido
Pinzas
Acero inoxidable.
  • Con dientes pequeños (1:2) en el extremo de las hojas
  • Diseñado para manipular tejidos con un trauma mínimo durante la cirugía