Pinzas de precisión
Proveedor: BOCHEM
1610 1620 1611
232-0007EA 12.6 EUR
232-0007 232-0008 BOCH1611
Pinzas de precisión
Pinzas
Acero inoxidable ¹⁸/₁₀, antimagnético. Pinzas de gran precisión diseñadas para una amplia variedad de usos en el laboratorio, la producción, etc.
  • Muy afiladas, planas, puntas sin sierra