Pinzas
Proveedor: RSG
413.115 411.115
232-1981EA 44.3 EUR
232-1981 232-1982
Pinzas
Pinzas
Acero inoxidable, con revestimiento de PTFE.
  • Disponibles con punta afilada o roma
  • Excelente resistencia a los productos químicos y a la tensión térmica
  • Su lisa superficie evita la contaminación y facilita la limpieza