Pinzas
Proveedor: VITLAB
67895 67995
232-1911EA 2 EUR
232-1911 232-1913
Pinzas
Pinzas
PMP, blanco. Pinzas multiuso para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Buena resistencia química
  • Esterilizables en autoclave
  • Robustas, flexibles, con resorte