Pinzas
Proveedor: KARTELL
500 501 503
232-2000EA 20.8 EUR
232-2000 232-2001 232-2003
Pinzas
Pinzas
POM, amarillas. Pinzas multiuso para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Buena resistencia química, no adecuadas para ácidos y disolventes fuertes
  • Autoclavables
  • Robustas, elásticas, con muy buena capacidad de recuperación