Embudo analítico, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
213313702 213314107 213314801
221-1711EA 30.3 EUR
221-1711 221-1712 221-1713
Embudo analítico, DURAN®
Embudos Embudos de filtración Embudos analíticos
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
para filtrado rápido.