Embudo de rama corta, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
213512308 213513304 213513801 213514103 213514609 213515108 213515708 213515905 213516104 213516901 213512805
221-1111EA 17.7 EUR
221-1111 221-1113 221-1114 221-1115 221-1116 221-1120 221-1117 221-1121 221-1118 221-1119 221-1112
Embudo de rama corta, DURAN®
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios bruscos de temperatura
Con paredes internas lisas.
DIN ISO 4798 (exept 221-1112/221-1114/221-1120/221-1118 and 221-1119)
Certificaciones: DIN ISO 4798 (excepto 221-1112 / 221-1114 / 221-1120 / 221-1118 y 221-1119).