Funnels, analytical with long stem, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F146440000 F146480000 F146500000 F146400000 F146420000
221-0279EA 61.3 EUR
221-0279 221-1243 221-1244 221-1245 221-1246
Funnels, analytical with long stem, SP Bel-Art
Embudos Embudos de filtración Embudos analíticos
PMP transparente.
  • Buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta 177 °C
  • Las nervaduras exteriores verticales evitan la formación de bolsas de aire
Embudo tipo Urbanti para una filtración rápida. Presenta estrías en espiral que producen un efecto de remolino, para que los líquidos fluyan mucho más rápido. Este efecto se consigue aunque se introduzca papel de filtro estándar en el embudo. Además, se evita que el aire quede atrapado entre el papel del filtro y el embudo.