Soportes para embudos, LaboPlast®
Proveedor: BURKLE
9622-0400 9622-0200
519-2722EA 164 EUR
519-2722 519-2721
Soportes para embudos, LaboPlast®
Soportes de retortas
PP, acero cromado. Soporte de embudo robusto y estable, resistente a productos químicos, irrompible y con ajuste de altura continuamente variable.
  • El soporte para embudos es idóneo para todos los embudos con un diámetro de 40 a 180 mm
  • Para embudos pequeños pueden usarse soportes de embudo con insertos reductores
  • Los soportes para embudos se pueden usar también muy bien como soportes de filtración
  • Altura ajustable hasta 450 mm
  • Otros soportes de embudo disponibles como accesorios
Gracias al innovador sistema magnético no se requieren tornillos de apriete y los soportes de embudo pueden adaptarse en su altura de forma sencilla, flexible y con una sola mano.