Embudo de rama larga, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
213533306 213533803 213534105
221-0142EA 28.2 EUR
221-0142 221-0143 221-1181
Embudo de rama larga, DURAN®
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
DURAN®, vidrio de borosilicato 3,3, Transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios bruscos de temperatura
Con paredes interiores lisas. Ángulo de apertura de 60°.
DIN ISO 4798 (exept 221-0143 and 221-1181)
Certificaciones: DIN ISO 4798 (excepto 221-0143 y 221-1181)