Embudo con unión cónica
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05321003 05321001 05321004 05321002
221-0137EA 38.6 EUR
221-0137 221-1185 221-0138 221-0136
Embudo con unión cónica
Embudos Embudos de filtración Embudos con bocas cónicas
Vidrio de borosilicato 3,3.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Ideal para llenar matraces y recipientes con esmerilados normalizados, con reactivos líquidos.