Embudo de rama extra larga
Proveedor: KARTELL
162 164 165
221-1860EA 8.6 EUR
221-1860 221-1861 221-1862
Embudo de rama extra larga
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
PP, transparente.
  • Estrías internas para acelerar el proceso de filtrado
  • Muy buena resistencia química, autoclavable
  • Adecuado para el uso con filtro de papel estándar
Con estrías internas para un filtrado rápido. Ángulo de apertura 60°.