Funnels, industrial, Azlon®
Proveedor: SciLabware
FWC102 FWC106 FWC110 FWC116 FWC108 FWC104 FWC112 FWC118 FWC114
221-0037EA 0 EUR
221-0037 221-0039 221-0041 221-0044 221-0040 221-0038 221-0042 221-0045 221-0168
Funnels, industrial, Azlon®
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
HDPE, transparente.
  • Buena resistencia química
  • Con rebordes para evitar sobreflujo
  • Nervaduras externas para facilitar la salida de aire al filtrar
Con boca de llenado muy ancha, que permite limpiar el interior fácilmente, lo cual es especialmente importante si se van a almacenar o transportar sustancias delicadas.