Powder funnels, Quickfit®
Proveedor: SciLabware
CF5/4 CF5/5 CF5/1 CF5/2 CF5/3
532-0072EA 53.5 EUR
532-0072 532-0073 201-8294 201-8295 201-8296
Powder funnels, Quickfit®
Embudos Embudos de filtración Embudos con bocas cónicas
PYREX®, borosilicate glass, stem with cone.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia a temperatura
Designed for transfer of powders into flasks and vessels.