Embudo con rama corta, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4260-0040 4260-0060 4260-0100
221-0096EA 45.6 EUR
221-0096 221-0097 221-0098
Embudo con rama corta, Nalgene®
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
LDPE, transparente.
  • Buena resistencia química
  • Los modelos más grandes están tienen nervaduras externas para facilitar la salida de aire, y tienen un anillo para colgar
  • Ideal para filtración con presión negativa
Con pareti interne lisce. Costruzione molto stabile.