Embudo analítico, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4250-0035 4250-0055 4250-0065 4250-0075 4250-0100 4250-0160
221-0164EA 43.4 EUR
221-0164 221-0084 221-0085 221-0086 221-0088 221-0089
Embudo analítico, Nalgene®
Embudos Embudos de filtración Embudos analíticos
PPCO, traslúcido.
  • Nervaduras internas en ángulo de 58° para acelerar el proceso de filtrado
  • Las nervaduras externas evitan la formación de burbujas de aire debajo del papel de filtro
  • Autoclavables
Con nervaduras internas y externas. Ángulo de apertura 60°.