Embudo de rama corta
Proveedor: KARTELL
172 173 174 175 176 177 178 4171 4179
221-1521EA 2.5 EUR
221-1521 221-1522 221-1523 221-1524 221-1525 221-0080 221-0081 221-1263 221-0082
Embudo de rama corta
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
HDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Con rebordes para evitar sobreflujo
  • Nervaduras externas para facilitar la salida de aire al filtrar
Con paredes interiores lisas. Robusto y fuerte. Para uso general. Anillos para colgar que facilitan el almacenamiento.