Embudo para esmerilados cónicos
Proveedor: Brand
94910 94905 94915
241-0232EA 72.9 EUR
241-0232 241-0231 221-0166
Embudo para esmerilados cónicos
Embudos Embudos de filtración Embudos para bocas cónicas
PP, traslúcido.
  • Ideal para llenar reactivos líquidos o en polvo en matraces de diferente tamaño de cuello
  • Muy buena resistencia química
  • Autoclavables
El cuerpo del embudo es aplanado por los lados y el extremo de la rama se adapta a esmerilados cónicos.