Embudos decantación cilíndricos y con compensación de presión
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
04372811 04373711 04374914 04375814 04377014 04372814 04373714 04372211
201-5172EA 95.2 EUR
201-5172 201-5173 201-5184 201-5185 201-5186 201-5182 201-5183 201-0897
Embudos decantación cilíndricos y con compensación de presión
Embudos Embudos de goteo
Vidrio borosilicato, DURAN®, transparente, y con llave de PTFE.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Vástago y boca con junta esmerilada estándar; incorpora graduación para una lectura aproximada del volumen. Válvula de cierre con seguro de rosca.