Embudos de decantación cilíndricos con compensación de presión
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
04354914 04355814 04357014 04353714 04352814 04352211 04352811 04353711
271-5164EA 107 EUR
271-5164 271-5165 271-5166 271-5163 271-5162 271-5154 271-5152 271-5153
Embudos de decantación cilíndricos con compensación de presión
Embudos Embudos de goteo
Vidrio borosilicato, DURAN®, transparente, y con llave de vidrio.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Vástago y boca con junta esmerilada estándar; incorpora graduaciones para una lectura aproximada del volumen. Válvula de cierre con seguro de rosca.