Embudos Büchner
Proveedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L127C/0 L127C/00 L127C/0A L127C/1 L127C/2 L127C/2A L127C/3 L127C/4 L127C/4A L127C/5 L127C/6 L127C/6A L127C/8
511-2500EA 58.8 EUR
511-2500 511-2501 511-2503 511-2504 511-2505 511-2506 511-2507 511-2508 511-2509 511-2510 511-2511 511-2512 511-2513
Embudos Büchner
Embudos Embudos de filtración Embudos Büchner
Porcelana blanca, vitrificada.
Para filtros de papel redondos; soporte para filtros de membrana y de papel.
Certificaciones: DIN 12 905 (las ref. 511-2502, 511-2501 y 511-2500 no tienen conformidad con DIN).