Embudos de filtrado de 3 piezas, Whatman™.
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
1950-002 1950-004 1950-007 1950-009 1950-012 1950-017 1950-027
516-0605EA 229 EUR
516-0605 516-0606 516-0607 516-0608 516-0609 516-0610 516-0611
Embudos de filtrado de 3 piezas, Whatman™.
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
Los embudos filtrantes Whatman de 3 piezas de Cytiva son ideales para una filtración rápida y sencilla utilizando filtros de microfibra de vidrio de alta eficiencia.
  • Resistente a los productos químicos - La construcción de 3 piezas consiste en un cilindro de vidrio y una base con un soporte de membrana polimérica
  • Opciones de soporte - Se suministra con soporte acrílico y soportes opcionales de polipropileno o PTFE disponibles por separado para algunos tamaños
  • Sellado seguro - Abrazaderas en los bordes para evitar la pérdida periférica debida al desvío de fluidos alrededor del borde del filtro
  • Elimina el arrastre - La simplicidad del diseño facilita una limpieza fácil y completa entre usos
El creciente uso de filtros de microfibra de vidrio de alta eficacia en los laboratorios modernos ha creado una demanda de sistemas de sujeción de filtros sencillos y eficaces. Los embudos filtrantes Whatman de 3 piezas han sido diseñados para complementar la gama de filtros de microfibra de vidrio Whatman de retención de partículas finas y flujo rápido.
La unidad consta de un embudo y una base de cristal, una plataforma de soporte acrílica y 3 clips metálicos de fácil aplicación. La gama de diámetros, tamaños de embudo, volúmenes de depósito y plataformas de soporte alternativas proporciona un sistema flexible para satisfacer las necesidades variadas y únicas de los laboratorios con mucha actividad.