Embudos según el Dr. Hirsch
Proveedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L126/00 L126/000 L126/4/0A L126/5/0
519-2395EA 64.3 EUR
519-2395 519-2394 519-2393 519-2391
Embudos según el Dr. Hirsch
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
White glazed porcelain.
Funnel with integral perforated filter plate can be used with paper or membrane discs.
Certificaciones: DIN 12 905 (except 519-2392 and 519-2393).