Filter funnels acc. to Pregl, VitraPOR®
Proveedor: ROBU GLASFILTER
28040 28041 28043 28044 28042
ROBU28040EA 159 EUR
ROBU28040 ROBU28041 ROBU28043 ROBU28044 ROBU28042
Filter funnels acc. to Pregl, VitraPOR®
Embudos Embudos de filtración Microembudos de filtración
Vidrio borosilicato, calidad 3.3.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que le confiere una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
Con placa filtrante integrada.