Embudo BioSart® 250
Proveedor: Sartorius
16407-25-ALK 16407-25-ACK
516-7024EA 119 EUR
516-7024 512-3558
Embudo BioSart® 250
Embudos Embudos de filtración de membrana
Embudos de plástico estériles desechables, para el recuento de colonias y partículas.  Para uso con discos de medio de cultivo y membranas Sartorius.