Ideal para monitorear sistemas de agua purificada mantenidos a temperaturas de hasta 90 °C (194 °F).
- Multifuncional
- Tapa a prueba de fugas
- Separación por compresión
- Disponible en dos capacidades
Las unidades funcionan como contenedor de muestra y embudo de filtración en uno, lo que elimina un paso de transferencia de muestra y protege las muestras críticas de la contaminación.
La exclusiva separación por compresión facilita la recuperación de la membrana. Elija entre la membrana Metricel® (éster de celulosa mixto) GN-6 de 0,45 µm utilizada para la mayoría de las aplicaciones (no compatible con aplicaciones de agua caliente), la membrana Supor® (polietersulfona) de 0,2 y 0,45 µm para minimizar la unión de sustancias inhibidoras o la membrana Metricel® Black (polietersulfona modificada) (no compatible con aplicaciones de agua caliente) para un mejor contraste con colonias de colores claros.
Disponible en capacidades de 100 y 300 ml. Graduaciones marcadas en el exterior del cilindro para una mejor visibilidad y una fácil medición. Irradiado con rayos gamma. La dosis de irradiación gamma es de 15 a 30 kGy.
Los embudos de filtración desechables MicroFunnel™ Plus AP permiten la recolección aséptica de una muestra a través del puerto de muestra en la tapa del embudo de filtración sin quitar la tapa. Se recomienda utilizar portafiltros opcionales cuando se recogen muestras de agua caliente.
Supor®: Hydrophilic polyethersulfone, white
Información para pedidos: Los embudos de filtración PALL4829, PALL4807 y PALL4808 no son compatibles con aplicaciones de agua caliente; solo se pueden usar con muestras a temperatura ambiente. Hay otros embudos de filtración desechables disponibles. Consulte Embudos de filtración desechables MicroFunnel™ para obtener una amplia selección de embudos de filtración desechables, envasados individualmente para pruebas generales de soluciones acuosas. Consulte Embudos de filtración desechables MicroFunnel™ ST para obtener una opción conveniente y económica para pruebas de esterilidad dentro de aisladores. Bomba de microbiología Sentino™: diseñada específicamente para embudos de filtración MicroFunnel™. Comuníquese con su representante de ventas de Avantor para obtener más información.