Unidad de filtración al vacío
Proveedor: Sartorius
16309
516-7017EA 780 EUR
516-7017
Unidad de filtración al vacío
Embudos Embudos de filtración de membrana
Vidrio borosilicato, con junta de PTFE, autoclavable.
Para la eliminación de partículas suspendidas en  disolventes y para fabricación de soluciones de gran pureza. Ideal para la purificación y desgasificación de soluciones y mezclas de disolventes para HPLC, GC y AA , junto con membranas RC, hidrófilas resistentes a disolventes (de 50 mm o 47 mm de Ø).
Recipiente de 250 ml, y frasco recolector de filtrado de 1000 ml.