Unidades de filtración al vacío
Proveedor: Sartorius
16510 16511
512-3310EA 177 EUR
512-3310 512-3311
Unidades de filtración al vacío
Embudos Embudos de filtración de membrana
PC, esterilizables en autoclave.
Para la clarificación o el filtrado estéril de un máximo aproximado de 200 ml de soluciones acuosas.
512-3310 se completa con matraz receptor de ±250 ml para subpresión, así como con ligera sobrepresión.
512-3311 sin receptor, puede usarse en combinación con colectores Combisart.
Para filtrados estériles: el soporte de filtros incluye un filtro de fibra de vidrio que permite la ventilación estéril, evitando así la contaminación del filtrado estéril.