Unidades de filtración de vacío
Proveedor: Sartorius
16307 16316
516-7016EA 399 EUR
516-7016 512-3321
Unidades de filtración de vacío
Embudos Embudos de filtración de membrana
Vidrio borosilicato, placa de sujeción de aluminio anodizado, tapa de silicona, autoclavable.
Sistema de filtración al vacío compacto, para la retención sencilla de partículas y colonias, para clarificación y filtración estéril.
516-7016: con soporte de filtro de vidrio con frita
512-3321: con soporte de filtro de acero revestido en PTFE