Unidades de filtración de vacío
Proveedor: Sartorius
16306 16315
516-7015EA 235 EUR
516-7015 511-0132
Unidades de filtración de vacío
Embudos Embudos de filtración de membrana
Vidrio borosilicato, placa de sujeción de aluminio, autoclavable.
Sistema de filtración al vacío para retención de partículas, filtración clarificadora e hibridación.
Ref. 516-7015: con soporte de filtro de vidrio con frita
Ref. 512-0132: con soporte de filtro de acero inoxidable revestido en PTFE