Embudos de filtración magnéticos
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4238 4241 4247 4242-N
516-7590EA 407 EUR
516-7590 516-7593 516-7597 516-7594
Embudos de filtración magnéticos
Embudos Embudos de filtración de membrana
Polifenilsulfona, esterilizable en autoclave.
  • El cierre  magnético antifugas permite la manipulación con una sola mano
  • Compatible con agentes antiespumantes y otros disolventes
Para técnicas de filtrado por membrana en análisis de agua.
Área eficaz de filtrado: 150 y 300 ml: 9,6 cm2² 500 ml: 13,1 cm².
Diámetro × Al totales: 150 ml: 76×178 mm; 300 ml: 76×229 mm; 500 ml: 89×196 mm