Embudo con soporte para discos filtrantes
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4013 4011-N 4012-N
516-8921EA 820 EUR
516-8921 514-4000 516-7563
Embudo con soporte para discos filtrantes
Embudos Embudos de filtración de membrana
Vidrio borosilicato, pinza de aluminio.
Ideal para la filtración al vacío de líquidos y para desgasificación de disolventes para HPLC y fase móvil. Con graduación.
Área de filtrado: 9,6 cm².
* con base de soporte de goma, sin matraz.
Información de suministro: Filtration funnel with No. 8 stopper support base (514-4000); filtration unit with side arm support assembly NS 40/35, with flask (516-8921).