Embudos de decantación Squibb, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4300-0125 4300-0250 4300-0500 4300-1000
527-0005EA 102 EUR
527-0005 527-0006 527-0007 527-0008
Embudos de decantación Squibb, Nalgene®
Embudos Embudos de separación
PPCO, translúcido, llave de TFE, tapón roscado de PP.
  • Tapón y llave a prueba de fugas
  • Resistencia química
  • Autoclavable, excepto para llave