Embudos de decantación Squibb, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4301-0125 4301-0250 4301-0500 4301-1000 4301-2000
527-2101EA 209 EUR
527-2101 527-2102 527-2103 527-2104 527-2105
Embudos de decantación Squibb, Nalgene®
Embudos Embudos de separación
FEP, translúcido, llave de TFE, tapón roscado de ETFE.
  • Cierre y llave de paso a prueba de fugas
  • Esterilizable en autoclave, excepto el conjunto de llave de paso
  • La llave de paso de TFE no requiere lubricación
Resistente a roturas, transparente, antiadherente para una limpieza sencilla, permite un vaciado completo y es impermeable a cualquier producto químico utilizado en un embudo de decantación.