Guantes para sala blanca, látex, estériles, Kimtech ™ G3
Proveedor: KIMBERLY CLARK
HC1370S HC1390S
112-0491EA 0 EUR
112-0491 112-4830
Guantes para sala blanca, látex, estériles, Kimtech ™ G3
Guantes
Estos guantes específicos para las manos con puños con cuentas se lavan especialmente para controlar los niveles de partículas.
  • Estéril, sin polvo
  • Bajo contenido de proteínas y endotoxinas
  • Superficie texturizada y antideslizante que proporciona un agarre excepcional en seco y mojado sin comprometer la sensibilidad táctil
  • Puños cónicos con reborde que reducen el enrollamiento, facilitan la colocación, mejoran la resistencia de los puños y forman un mejor sellado en las prendas
  • Esterilizado mediante irradiación gamma
Adecuado para su uso en entornos de Clase 1, ISO 3, M1.5.
Length: 300 mm
Certificaciones: PPE Cat III (UE) 2016/425; EN 374-1 Tipo C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5
Envase: Cada par se empaqueta doblemente en una billetera dentro de una bolsa, 20 bolsas por bolsa, 10 bolsas por caja (200 pares).