Guantes de látex para salas limpias, AK
Proveedor: Honeywell Safety
AK1815O/10 AK1815O/11 AK1815O/7 AK1815O/8 AK1815O/9
NORHAK1815O/10EA 152 EUR
NORHAK1815O/10 NORHAK1815O/11 NORHAK1815O/7 NORHAK1815O/8 NORHAK1815O/9
Guantes de látex para salas limpias, AK
Guantes
Guantes específicos para cada mano, con borde enrollado y con textura acabado de rombos. Para trabajos en salas limpias y para protección contra ácidos y bases corrosivos.
  • No estériles, sin polvo, con acabado texturizado
  • Endurecidos para lograr una extraordinaria resistencia a la perforación y a la rotura
  • Bajo contenido en iones y sustancias extraíbles
  • Buena capacidad de agarre en seco y húmedo
  • Código de tamaño grabado y no impreso, para evitar la contaminación por colorantes
Certificaciones: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNOT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. III
Cumple con los valores límite de partículas y sustancias extraíbles según IES RP-005.2. Cumple con los requisitos de permeabilidad según ASTM 739.
Envase: v Empaquetados en salas limpias para evitar la contaminación de los guantes por vía aérea. Bolsa doble con empaquetado y material de etiquetas compatibles con salas limpias.