Guantes para sala limpia, látex/nitrilo/neopreno, AdvanTech 522
Proveedor: MAPA
34522320 34522328 34522329
112-0722EA 12.6 EUR
112-0722 112-0723 112-0724
Guantes para sala limpia, látex/nitrilo/neopreno, AdvanTech 522
Guantes
Guantes con forma anatómica, impermeables a líquidos, fabricados con una mezcla de látex/neopreno/nitrilo, tiene el interior de color, y tienen una superficie adherente en la palma de la mano y en los dedos. Los guantes no contienen polvo, silicona ni parafina.
  • No estériles, sin polvo, superficie adherente
  • Mezcla especial de tres polímeros: alta protección frente a productos químicos más utilizados en salas limpias
  • Formulación especial y lavado con agua desionizada, que reduce la cantidad de  partículas y iones reactivos
  • Comprobación regular de